Imprimer
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6133-100MG BIB6133-1G BIB6133-250MG
APOSBIB6133-100MGEA 197 EUR
APOSBIB6133-100MG APOSBIB6133-1G APOSBIB6133-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Point de fusion: 207 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067650
Numéro CAS: 35599-02-1
EINECS: 252-633-9