Imprimer
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6132-1G BIB6132-500MG
APOSBIB6132-1GEA 406 EUR
APOSBIB6132-1G APOSBIB6132-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
Formule: C₁₈H₂₅NO₁₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069844
Numéro CAS: 56846-39-0