Imprimer
N-Methylindolyl-β-D-galactopyranoside monohydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Green β-D-gal
BIB6109-100MG BIB6109-50MG BIB6109-250MG
APOSBIB6109-100MGEA 197 EUR
APOSBIB6109-100MG APOSBIB6109-50MG APOSBIB6109-250MG
N-Methylindolyl-β-D-galactopyranoside monohydrate
N-Methylindolyl-β-D-galactopyranoside monohydrate
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21364772
Numéro CAS: 207598-26-3