Imprimer
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6106-1G BIB6106-5G
APOSBIB6106-1GEA 0 EUR
APOSBIB6106-1G APOSBIB6106-5G
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Formule: C₇H₁₁O₇·Na
Point de fusion: 270…273 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083405
Numéro CAS: 134253-42-2