Imprimer
5-Methoxy-L-tryptophan
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-OMe)-OH
BIB6103-1G BIB6103-250MG
APOSBIB6103-1GEA 250 EUR
APOSBIB6103-1G APOSBIB6103-250MG
5-Methoxy-L-tryptophan
5-Methoxy-L-tryptophan
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃
Point de fusion: 253 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01074513
Numéro CAS: 25197-96-0