Imprimer
3-Indolyl butyrate
Fournisseur: Apollo Scientific
BIB6080-5G BIB6080-10G BIB6080-25G
APOSBIB6080-5GEA 422 EUR
APOSBIB6080-5G APOSBIB6080-10G APOSBIB6080-25G
3-Indolyl butyrate
3-Indolyl butyrate
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203.237 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022718
Numéro CAS: 4346-15-0