Imprimer
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6070-1G BIB6070-5G BIB6070-500MG
APOSBIB6070-1GEA 476 EUR
APOSBIB6070-1G APOSBIB6070-5G APOSBIB6070-500MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Formule: C₁₅H₁₄NO₇·Na
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683911
Numéro CAS: 207728-71-0