Imprimer
5-Chloro-DL-tryptophan
Fournisseur: Apollo Scientific
BIB6032-2.5G BIB6032-500MG
APOSBIB6032-2.5GEA 0 EUR
APOSBIB6032-2.5G APOSBIB6032-500MG
5-Chloro-DL-tryptophan
5-Chloro-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Point de fusion: 278…279 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074499
Numéro CAS: 154-07-4