Imprimer
6-Fluoro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB1420-25MG BIB1420-50MG BIB1420-100MG
APOSBIB1420-25MGEA 377 EUR
APOSBIB1420-25MG APOSBIB1420-50MG APOSBIB1420-100MG
6-Fluoro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
6-Fluoro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Formule: C₁₄H₁₆FNO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00798396
Numéro CAS: 207727-11-5