Imprimer
5-Amino-DL-tryptophan
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA4013-250MG BIA4013-100MG BIA4013-500MG
APOSBIA4013-250MGEA 0 EUR
APOSBIA4013-250MG APOSBIA4013-100MG APOSBIA4013-500MG
5-Amino-DL-tryptophan
5-Amino-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₂
Point de fusion: 270 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683918
Numéro CAS: 6383-69-3