Imprimer
L-Aminoxy-3-phenylpropionic acid hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2S)-2-(Aminooxy)-3-phenylpropanoic acid hydrobromide
BIA1399-100MG BIA1399-25MG
APOSBIA1399-100MGEA 625 EUR
APOSBIA1399-100MG APOSBIA1399-25MG
L-Aminoxy-3-phenylpropionic acid hydrobromide
L-Aminoxy-3-phenylpropionic acid hydrobromide
Formule: C₉H₁₁NO₃·BrH
MW: 262.1 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00269699
Numéro CAS: 73086-97-2