Imprimer
Polyéthylèneglycol 6.000, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 6,000, PEG 6000
26610.290EA 56.2 EUR
26610.290 26610.360 26610.460
Polyéthylèneglycol 6.000, GPR RECTAPUR®
Polyéthylèneglycol 6.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779614
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Average molecular weight 5400 - 7000
Hydroxyl value 17 - 21
pH (5%) 4,5 - 7,5
Heavy metals (as Pb) max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) max. 0.1%
Water max. 1.0%
Solidification point 55 - 61°C