Imprimer
Polyéthylèneglycol 4.000, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 4,000
26609.290EA 54.5 EUR
26609.290 26609.460
Polyéthylèneglycol 4.000, GPR RECTAPUR®
Polyéthylèneglycol 4.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000 g/mol
Point d'éclair: 250
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779612
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Average molecular weight 3500 - 4500
Hydroxyl value 25 - 32
pH (5%) 4,0 - 8,0
Viscosity (20°C, 50% water) 110 - 142 mPa.s
Melting point (clear) about 55°C
Identification (IR) passes test