Imprimer
Acide propionique ≥99.7%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87062.180EA 18.3 EUR
87062.180 87062.260 87062.290 87062.320 87062.460 87062.550
Acide propionique ≥99.7%, GPR RECTAPUR®
Acide propionique
Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 140…142 °C
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002756
Numéro CAS: 79-09-4
ONU: 3463
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min 99.0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20°C/4°C) 0,993 – 0,994
Water (KF) max 0.30%
Appearance clear liquid