Imprimer
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
471062-25ML 471062-5ML
471062-25MLEA 331 EUR
471062-25ML 471062-5ML
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline,97%
Formule: C₁₃H₁₉N
Point d'ébullition: 123 °C/5 mmHg (lit.)
Densité: 0.975 g/mL (25 °C) (lit.)
Point d'éclair: 113 °C (closed cup)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00799587
Numéro CAS: 59388-58-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44f6ef3a1af0bcadcf4e235d0b7847cd55a4cf95&vid=6b9199d9435f75333a6f587fdb39ef93cf799f97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour)
May Darken In Storage
Colorless to Yellow to Brown
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (Titration by HCL04) 96.5 - 103.5 %
Purity (GC) ≥96.5%