Imprimer
Ethyl orange sodium salt 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
199567-100GEA 325 EUR
199567-100G
Ethyl orange sodium salt 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Ethyl orange sodium salt
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₃S
MW: 355,39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007503
Numéro CAS: 62758-12-7