Imprimer
Acide molybdophosphorique hydraté solution ready-to-use spray and plunge reagent pour la chromatographie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
02553-100ML 02553-500ML
02553-100MLEA 40.7 EUR
02553-100ML 02553-500ML
Acide molybdophosphorique hydraté solution ready-to-use spray and plunge reagent pour la chromatographie, Sigma-Aldrich®
Acide molybdophosphorique hydraté
Phosphomolybdic acid solution,ready-to-use spray and plunge reagent, for chromatography (Molybdophosphoric acid)
Formule: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 1843.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149913
Numéro CAS: 51429-74-4
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07498