Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms:
CI 51010, 1,3-Diamino-7-(diethylamino)-3-methylphenoxazin-5-ium tetrachlorozincate (2:1), Brilliant cresyl blue zinc chloride double salt, Brilliant Blue C, BCB
16030-10G
16030-50G
16030-10GEA
96.9
EUR
16030-10G
16030-50G
Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2), Sigma-Aldrich®
Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2)
'Brilliant Cresyl blue',for microscopy (Vit.), mixture of toluidine blue and waterblue ('Cresyl blue')
Formule:
C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn MW: 801.96 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00148901 Numéro CAS: 81029-05-2 |