Imprimer
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate mélange d'isomères ≥90% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: CFDA, 5(6)-Carboxy-di-O-acetylfluorescein, 5(6)-CFDA
C8166-100MG C8166-25MG
C8166-100MGEA 355 EUR
C8166-100MG C8166-25MG
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate mélange d'isomères ≥90% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate Mixed isomers. ≥90% (HPLC)
Formule: C₂₅H₁₆O₉
MW: 460.39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467494
Numéro CAS: 124387-19-5