Imprimer
Crocein scarlet 7B, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: C.I. 27165, Acid Red 71
C8822-1G C8822-25G C8822-5G
C8822-1GEA 41 EUR
C8822-1G C8822-25G C8822-5G
Crocein scarlet 7B, Sigma-Aldrich®
Crocein scarlet 7B
Crocein Scarlet 7B, (Acid Red 71)
Formule: C₂₄H₁₈N₄Na₂O₇S₂
MW: 584.53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056588
Numéro CAS: 6226-76-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5ce92fec0125b755a0f34d5ca3be5b4386180e1&vid=b4717aa3643ea69107eaabcfcbbb282750af453e&prid=web&clid=SAPDAM