Imprimer
ITIC-F, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H66664.MC H66664.MD H66664.ME
H66664.MCEA 688 EUR
H66664.MC H66664.MD H66664.ME
ITIC-F, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
ITIC-F
Formule: C₉₄H₇₈F₄N₄O₂S₄
Numéro CAS: 2097998-59-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,55 ± 0,02 eV