IEICO, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H66656.MC
H66656.MD
H66656.ME
H66656.MCEA
708
EUR
H66656.MC
H66656.MD
H66656.ME
IEICO, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
IEICO
Formule:
C₁₁₄H₁₁₈N₄O₄S₄ |
Numéro CAS:
2055812-53-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,34 ± 0,02 eV |