Y5, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H66460.MC
H66460.MD
H66460.ME
H66460.MCEA
756
EUR
H66460.MC
H66460.MD
H66460.ME
Y5, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Y5
Formule:
C₈₂H₉₀N₈O₂S₅ |
Numéro CAS:
2304444-48-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,41 ± 0,02 eV |