PBDB-T-2Cl, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H66867.MC
H66867.MD
H66867.ME
H66867.MCEA
756
EUR
H66867.MC
H66867.MD
H66867.ME
PBDB-T-2Cl, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
PBDB-T-2Cl
Formule:
(C₆₈H₇₆Cl₂O₂S₈)n |
Numéro CAS:
2239295-71-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | Tbd |