PBDB-T (PCE12), Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H66526.MC
H66526.MD
H66526.ME
H66526.MCEA
550
EUR
H66526.MC
H66526.MD
H66526.ME
PBDB-T (PCE12), Réactif photovoltaïque organique (OPV)
PBDB-T (PCE12)
Formule:
(C₆₈H₇₈O₂S₈)n |
Numéro CAS:
1415929-80-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,82 ± 0,02 eV |