Imprimer
PffBT4T-2DT, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H66014.MD H66014.ME H66014.MC
H66014.MDEA 1380 EUR
H66014.MD H66014.ME H66014.MC
PffBT4T-2DT, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
PffBT4T-2DT
Formule: (C₆₆H₉₆N₂S₅F₂)n
Numéro CAS: 1430201-60-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,65 ± 0,02 eV