Imprimer
Anhydride maléique, briquettes
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
465660010 465660050 465660250 465660251
ACRO465660010EA 29.6 EUR
ACRO465660010 ACRO465660050 ACRO465660250 ACRO465660251
Anhydride maléique, briquettes
Anhydride maléique
  • Organic reagent
Formule: C₄H₂O₃
Point d'ébullition: 200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 52…55 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005518
Numéro CAS: 108-31-6
ONU: 2215
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Free acid ≤0.5 (as maleic acid)
Titration with NaOH 98.5 to 102.5 %