Imprimer
Acacetine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, Linarisenin, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4'-Methoxy-5,7-dihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, Linarigenin, Buddleoflavonol, 4'-Methoxyapigenin
465230010 465232500
ACRO465230010EA 153 EUR
ACRO465230010 ACRO465232500
Acacetine
Acacetine
  • Bioactive
Formule: C₁₆H₁₂O₅
Point de fusion: 260…265 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016936
Numéro CAS: 480-44-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
HPLC ≥96.0 %