Imprimer
Balsalazide disodium salt dihydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
465090010 465090050
ACRO465090010EA 46.5 EUR
ACRO465090010 ACRO465090050
Balsalazide disodium salt dihydrate
Balsalazide disodium salt dihydrate
  • Bioactive
Formule: C₁₇H₁₇N₃Na₂O₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631117
Numéro CAS: 150399-21-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 10 %
HPLC ≥97.5 %