Schisandrin A
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(6R,7S,12aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyldibenzo[a,c]cyclooctene, Schizandrin A, Deoxyschizandrin, Deoxyschisandrin
465030010
465032500
ACRO465030010EA
677
EUR
ACRO465030010
ACRO465032500
Schisandrin A
Schisandrin A
- Bioactive
Formule:
C₂₄H₃₂O₆ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09026934 Numéro CAS: 61281-38-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 112 to 116 °C |
Loss on drying | ≤3 % |
HPLC | ≥97.5 % |