Imprimer
Glycitein
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
464640500 464642500
ACRO464640500EA 187 EUR
ACRO464640500 ACRO464642500
Glycitein
Glycitein
  • Bioactive
Formule: C₁₆H₁₂O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016679
Numéro CAS: 40957-83-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %