Imprimer
Ginsenoside Rb1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(((3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-((S)-6-methyl-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hept-5-en-2-yl)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
464630500 464632500
ACRO464630500EA 111 EUR
ACRO464630500 ACRO464632500
Ginsenoside Rb1
Ginsenoside Rb1
  • Bioactive
Formule: C₅₄H₉₂O₂₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133367
Numéro CAS: 41753-43-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder (May have a yellow hue)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
Solubility light yellow
HPLC ≥97.5 %