Imprimer
Chromazurol B (synthétique)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Mordant Blue 1, Eriochrome Azurol B, Sunchromine Pure Blue BX
464530050 464530250
ACRO464530050EA 36.3 EUR
ACRO464530050 ACRO464530250
Chromazurol B (synthétique)
Chromazurol B
  • Bioactive
Formule: C₂₃H₁₄Cl₂Na₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036446
Numéro CAS: 1796-92-5
EINECS: 217-279-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Absorptivity (1%, 1cm) ≥220
UV Lambda max 423 to 429 nm (1% water)