Imprimer
Repaglinide
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid
463230010 463232500
ACRO463230010EA 356 EUR
ACRO463230010 ACRO463232500
Repaglinide
Repaglinide
  • Bioactive
Formule: C₂₇H₃₆N₂O₄
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00906179
Numéro CAS: 135062-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 135 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +7° to +10° (20 °C, 589 nm) (1% in MeOH)