Imprimer
Amifostine trihydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: S-(2-((3-Aminopropyl)amino)ethyl) O,O-dihydrogen phosphorothioate trihydrate
463100010 463102500
ACRO463100010EA 609 EUR
ACRO463100010 ACRO463102500
Amifostine trihydrate
Amifostine trihydrate
  • Bioactive
Formule: C₅H₁₅N₂O₃PS·₃H₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00453866
Numéro CAS: 112901-68-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 18 to 22 %
HPLC ≥97.5 %