Imprimer
Tylosin tartrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Pharmasin, [R-(R'R')]-2,3-Dihydroxybutanedionate Tylosin salt
463070050 463070250 463071000
ACRO463070050EA 105 EUR
ACRO463070050 ACRO463070250 ACRO463071000
Tylosin tartrate
Tylosin tartrate
  • Bioactive
Formule: C₄₆H₇₇NO₁₇·C₄H₆O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070094
Numéro CAS: 74610-55-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear light yellow to yellow-green
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)