Imprimer
(+/-)-Usnic acid
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
462850010 462850050 462850250
ACRO462850010EA 31.1 EUR
ACRO462850010 ACRO462850050 ACRO462850250
(+/-)-Usnic acid
(+/-)-Usnic acid
  • Bioactive
Formule: C₁₈H₁₆O₇
Point de fusion: 201…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065294
Numéro CAS: 125-46-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light green or gold Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 203 °C
Loss on drying ≤2 %
Heavy metals ≤10 ppm
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤2 %