Imprimer
Fenbendazole
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl [5-(Phenylthio)benzimidazol-2-yl]carbamate, methyl (6-(phenylthio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, [5-(Phenylthio)benzimidazol-2-yl]carbamic Acid Methyl Ester
462470250 462471000
ACRO462470250EA 92.1 EUR
ACRO462470250 ACRO462471000
Fenbendazole
Fenbendazole
  • Bioactive
Formule: C₁₅H₁₃N₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144301
Numéro CAS: 43210-67-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %