Imprimer
Esmolol hydrochloride
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionic acid methyl ester hydrochloride, Methyl 3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionate hydrochloride
462460050 462460250
ACRO462460050EA 70.9 EUR
ACRO462460050 ACRO462460250
Esmolol hydrochloride
Esmolol hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₁₆H₂₆ClNO₄
Point de fusion: 86…92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00941432
Numéro CAS: 81147-92-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %