Imprimer
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
462430010 462432500
ACRO462430010EA 532 EUR
ACRO462430010 ACRO462432500
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
  • Bioactive
Formule: C₂₁H₂₁ClN₄OS·HCl·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00921885
Numéro CAS: 138982-67-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light pink or light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.7 to 5.0 %
HPLC ≥97.5 %