Imprimer
Sumatriptan succinate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
462420010 462420050
ACRO462420010EA 196 EUR
ACRO462420010 ACRO462420050
Sumatriptan succinate
Sumatriptan succinate
  • Bioactive
Formule: C₁₄H₂₁N₃O₂S
Point de fusion: 165…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00902856
Numéro CAS: 103628-48-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Water ≤1 %
Solubility (2.5 % in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %