Piceatannol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
328450010
328452500
ACRO328450010EA
545
EUR
ACRO328450010
ACRO328452500
Piceatannol
Piceatannol
- Bioactive
Formule:
C₁₄H₁₂O₄ Point de fusion: 235 °C (déc.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00221715 Numéro CAS: 10083-24-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to brown-pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |