Imprimer
Pelle détectable, poignée longue, bleue, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
5378-5016 5378-5020
331-0345EA 63.4 EUR
331-0345 331-0346
Pelle détectable, poignée longue, bleue, SteriPlast®
Pelles
La pelle à échantillon est destinée au prélèvement d’échantillons de poudres, granulés et pâtes. La poignée longue permet dans ce cadre de prélever des échantillons de grands récipients avec peu de contenu ou de pénétrer par des ouvertures étroites. Avec le bord inférieur droit de la pelle, il est possible de prélever du produit directement du fond du récipient.
  • PS détectable
  • Emballée une par une et stérilisée, pour usage unique
  • Détectables par scanner couleurs, détecteur de métaux ou rayons X
  • Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable