Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, nitrile, KleenGuard® G80
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
25622 25623 25624 25625
KIMB25622EA 110 EUR
KIMB25622 KIMB25623 KIMB25624 KIMB25625
Gants résistants aux produits chimiques, nitrile, KleenGuard® G80
Gants
Ces gants conviennent à la manipulation de produits chimiques, à la fabrication, à la construction et à l'agriculture, au nettoyage à façon et aux services publics.
  • Sans doublure, réduisant le risque de contamination par les peluches
  • Longueur étendue pour protéger le poignet et l'avant-bras
  • Structure en patch de sable sur les doigts et la paume pour une meilleure adhérence humide et sèche
Les gants offrent une protection contre les huiles, les graisses, les acides, les produits caustiques et les solvants.
Certifications: Cat. III; AQL 0,65
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant