Imprimer
Congélateurs à débit contrôlé, CryoMed
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TSCM17XV TSCM34XV TSCM48XV TSCM17PV TSCM34PV TSCM48PV
471-1248EA 20040 EUR
471-1248 471-1249 471-1250 471-1313 471-1314 471-1359
Congélateurs à débit contrôlé, CryoMed
Congélateurs Congélateurs cryogéniques
Afin de maintenir la viabilité cellulaire pendant le processus de congélation, certaines cellules telles que les cellules de protista, de mammifères et de plantes nécessitent un contrôle précis du taux de congélation de manière à minimiser les effets néfastes du sous-refroidissement et de la chaleur libérée pendant le processus de changement de phase de l'eau à la glace. Les congélateurs à taux contrôlé (CRF) Thermo Scientific™ CryoMed™ sont conçus dans un souci de fiabilité, de protection et de traçabilité des données pour les besoins de préparation des échantillons et de production GMP.
  • L'écran tactile intuitif permet de configurer, d'utiliser et de revoir facilement un cycle de congélation
  • Six profils de congélation préétablis et de l'espace pour 14 profils de congélation 'personnalisés' définis par l'utilisateur
  • L'interface utilisateur de l'écran tactile intégré enregistre l'utilisation et les événements, ainsi que l'exportation de données USB des journaux d'exécution au format .pdf, conformément aux exigences de la norme 21 CFR part 11
  • Sécurité de l'utilisateur : 3 niveaux d'accessibilité pour l'utilisateur
  • La fonction 'Run last' permet d'exécuter consécutivement le même profil par simple pression sur un bouton
  • Le logiciel d'interface PC permet d'utiliser l'appareil à distance, de revoir les cycles et de créer des profils personnalisés
  • Les températures de la chambre et de l'échantillon sont contrôlées par des thermocouples de type T, ce qui élimine le décalage et permet une réactivité en 'temps réel'
  • Des alarmes standard alertent les utilisateurs en cas de défaillance des thermocouples, du dysfonctionnement de l'élément chauffant, des limites de température haute et basse, du suivi de la température, d'une panne de courant et de la fin du cycle
Les unités CRF CryoMed fournissent des résultats de congélation précis, conviviaux et reproductibles qui protègent l'échantillon de la congélation intracellulaire pour les clients de la recherche, de la thérapie cellulaire et génique, de la production de vaccins et des biobanques. CryoMed offre une performance de température fiable pour une utilisation à haut débit et une meilleure traçabilité des données via une interface utilisateur à écran tactile et propose des profils de congélation personnalisables tout en prenant en charge les besoins 21 CFR partie 11 et ceux des GMP.
Les unités CryoMed CRF sont en acier inoxydable de type 304 avec une finition extérieure en poudre et une mousse isolante écologique, elles sont compatibles avec les techniques de nettoyage VHP. Les unités ont des contacts d'alarme à distance et les doubles électrovannes sont conçues pour équilibrer le volume d'injection de LN₂ pour un contrôle précis de la température et une congélation accélérée. L'indicateur de maintenance préventive pour le remplacement des solénoïdes LN₂ limite les temps d'arrêt et un contrôle et une uniformité constants de la température sont obtenus grâce à un système de traitement de l'air et un anneau d'injection d'azote liquide. Des modèles avec une imprimante thermique en option sont disponibles.
Information de livraison: Fourni avec un tuyau de transfert flexible en acier inoxydable de 1,8 m, un flare 0,5" 35 %, du papier thermique, un câble/adaptateur d'interface série 25 à 9 broches et un câble RS232 de 3 m. Tous les congélateurs CryoMed sont livrés avec le logiciel d'interface PC de congélation à taux contrôlé (compatible avec Windows 7, 8 et 10). Les modèles avec imprimante externe téléchargent des profils et capturent des graphiques, des profils et des informations sur les échantillons. Ordinateur vendu séparément ; contactez votre bureau commercial Avantor local pour plus de détails.