Imprimer
Cuillère à échantillon coudée, poignée longue, jetable bio
Fournisseur: BURKLE
5379-1023 5379-0023
331-0339EA 44.5 EUR
331-0339 331-0340
Cuillère à échantillon coudée, poignée longue, jetable bio
Cuillères
La cuillère avec coque de cuillère coudée est appropriée pour des produits variés, par ex. la poudre, le granulé, les pâtes ou les liquides. La forme de cuillère coudée permet de bien atteindre aussi les coins d’un récipient. La cuillère en plastique à poignée longue permet une bonne vidange résiduelle d’un récipient de grande taille et accède également aux lieux difficilement accessibles, par ex. les bidon à goulot étroit.
  • Produit à partir de matières premières renouvelables
  • Bioplastique PE, blanc
  • Conditionnement individuel et stérilisation en option, pour usage unique
  • Avec forme de cuillère coudée
  • Longueur de la poignée 300 mm
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
La cuillère à échantillons peut être utilisée dans le secteur pharmaceutique et chimique ainsi que dans l’agroalimentaire et la cosmétique.