Imprimer
Cuillère à échantillon, poignée longue, jetable, bio
Fournisseur: BURKLE
5379-1021 5379-0021 5379-1022 5379-0022
331-0327EA 42.3 EUR
331-0327 331-0328 331-0329 331-0330
Cuillère à échantillon, poignée longue, jetable, bio
Cuillères
La cuillère à échantillon à poignée longue peut être utilisée pour prélever des poudres, des granulés, des pâtes ou des liquides. La poignée longue permet également d’atteindre facilement le fond de grands récipients ou d’échantillonner des fûts, bidons ou bouteilles à faible diamètre d’ouverture. La cuillère jetable est stable et confortable dans la main du fait des encoches dans la poignée.
  • Produit à partir de matières premières renouvelables
  • Bioplastique PE, blanc
  • Conditionnement individuel et stérilisation en option
  • Longueur de la poignée 300 mm
  • Pour usage unique
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
La cuillère de laboratoire, à usage unique, convient à l’utilisation dans les industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et des boissons.