Imprimer
Pelle à échantillon, poignée longue, jetable, bio
Fournisseur: BURKLE
5379-1024 5379-0024 5379-1025 5379-0025
331-0354EA 55.6 EUR
331-0354 331-0355 331-0356 331-0357
Pelle à échantillon, poignée longue, jetable, bio
Pelles
La pelle à échantillon est destinée au prélèvement d’échantillons de poudres, granulés et pâtes. La poignée longue permet dans ce cadre de prélever des échantillons de grands récipients avec peu de contenu ou de pénétrer par des ouvertures étroites. Avec le bord inférieur droit de la pelle, il est possible de prélever du produit directement du fond du récipient.
  • Produit à partir de matières premières renouvelables
  • Bioplastique PE, blanc
  • Conditionnement individuel et stérilisation en option
  • Longueur de la poignée 300 mm
  • Pour usage unique
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
La pelle à usage unique est appropriée pour les secteurs sensibles des industries pharmaceutique et chimique ainsi que des industries agroalimentaire et cosmétique.