Imprimer
Cuillère à échantillon, poignée longue, jetable, LaboPlast®/SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
5378-5002 5378-5001 5378-5006 5378-5005
331-0323EA 36.1 EUR
331-0323 331-0324 331-0325 331-0326
Cuillère à échantillon, poignée longue, jetable, LaboPlast®/SteriPlast®
Cuillères
La cuillère à échantillon à poignée longue peut être utilisée pour prélever des poudres, des granulés, des pâtes ou des liquides.
  • PS, blanc
  • Conditionnement individuel et stérilisation en option
  • Longueur de la poignée 300 mm
  • Pour usage unique
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
La poignée longue permet également d’atteindre facilement le fond de grands récipients ou d’échantillonner des fûts, bidons ou bouteilles à faible diamètre d’ouverture. La cuillère jetable est stable et confortable dans la main du fait des encoches dans laMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable