Imprimer
Lames de microscope, Corning®
Fournisseur: Corning
2947-75X25 2947-75X38 2947-75X50 2948-75X25 2949-75X25 2947-75X50_72
734-4035EA 377.83 EUR
734-4035 734-4036 734-4037 734-4039 734-4040 CORN2947-75X50_72
Lames de microscope, Corning®
Lames Lames de microscopes
Ces lames sont dépolies d'un côté, dépolies des deux côtés, ou pleines.
  • Verre incolore pour une clarté renforcée
  • Lames dépolies passées au jet de sable facilement inscriptibles et lisibles
  • Chaque lame est inspectée afin de déceler des copeaux et des bords grossiers avant d'être expédiée